Imprimer
Iode trichlorure (Réactif de Wijs) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure d'iode
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.4000 8.04772.4500 8.04772.4715 8.04772.4750 8.04772.4800 8.04772.4815 8.04772.2500
8.04772.0025EA 57.1 EUR
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.4000 8.04772.4500 8.04772.4715 8.04772.4750 8.04772.4800 8.04772.4815 8.04772.2500
Iode trichlorure (Réactif de Wijs) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iode trichlorure (Réactif de Wijs)
Formule: ICl₃
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036291
Numéro CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,05042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 233.26 g/mol
Vapor Pressure 1.3 hPa (64 °C)
Density 3.12 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Cl3I
Chemical Formula ICl3