Imprimer
Monochlorure d'iode
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39104.22 39104.36 39104.14
39104.22EA 80.1 EUR
39104.22 39104.36 39104.14
Monochlorure d'iode
Monochlorure d'iode
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Crystalline/Liquid Density: 3.1822 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red/black Odour: Pungent Melting Point: 25-27° Boiling Point: 96-98° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, carbon disulfide Beilstein Reference: 3902972 Merck Reference: 14,5017 UN No.: 1792 MDL No.: MFCD00011354
Formule: ClI
Point d'ébullition: 96…98 °C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 3,1822
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,5017