Iode monobromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Monobromure d'iode
Purity: 98%
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl.
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formule:
IBr Poids moléculaire: 206.81 g/mol Point d'ébullition: 116 °C (déc.) Point de fusion: 50 °C (subl.) Densité: 4.416 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011353 Numéro CAS: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 13,05038 |