Imprimer
Iode monobromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monobromure d'iode
39106.14 39106.22
39106.14EA 87.4 EUR
39106.14 39106.22
Iode monobromure ≥98%
Iode monobromure
Purity: 98% min CAS No.: 7789-33-5 Molecular Formula: IBr Formula Weight: 206.81 Flash Point: None Physical Form: Crystalline Density: 4.416 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Grey to black Odour: Pungent Melting Point: 50° subl Boiling Point: 116° dec. Beilstein Reference: 3902973 Merck Reference: 14,5016 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011353
Formule: IBr
Poids moléculaire: 206.81 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (déc.)
Point de fusion: 50 °C (subl.)
Densité: 4.416
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
Numéro CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05038