Imprimer
Iode monobromure 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monobromure d'iode
208840500 208842500
ACRO208840500EA 70.8 EUR
ACRO208840500 ACRO208842500
Iode monobromure 98%
Iode monobromure
Formule: IBr
Poids moléculaire: 206.81 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 42…50 °C
Densité: 4.41 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011353
Numéro CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %