Imprimer
4,4'-Dithiodipyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 61.4 EUR
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Dithiodipyridine 98%
4,4'-Dithiodipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006423
Numéro CAS: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN: 3335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %