Imprimer
Sulfure de diphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11114.14 A11114.22
A11114.14EA 49.5 EUR
A11114.14 A11114.22
Sulfure de diphényle ≥98%
Sulfure de diphényle
Purity: 98% CAS No.: 139-66-2 Molecular Formula: C12H10S Formula Weight: 186.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6325 Odour: Unpleasant Melting Point: -40° Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 1907932 Merck Reference: 14,7314 MDL No.: MFCD00003064
Formule: C₁₂H₁₀S
Point d'ébullition: 295…296 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,118
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,7314