Séléniure de diphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1132-39-4
Molecular Formula: (C6H5)2Se
Formula Weight: 233.17
Odour: Unpleasant
Melting Point: 3°
Boiling Point: 165-167°/12mm
UN No.: 3440
MDL No.: MFCD00014067
Formule:
C₁₂H₁₀Se Point d'ébullition: 165…167 °C (12 mmHg) Point de fusion: 3 °C Densité: 1,351 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014067 Numéro CAS: 1132-39-4 EINECS: 214-474-2 UN: 3440 ADR: 6.1,II |