Imprimer
Disulfure de diphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphényle disulfure
A12586.18 A12586.30
A12586.18EA 51.7 EUR
A12586.18 A12586.30
Disulfure de diphényle ≥98%
Disulfure de diphényle
Purity: 98% CAS No.: 882-33-7 Molecular Formula: C12H10S2 Formula Weight: 218.34 Odour: Unpleasant Melting Point: 58-62° Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 639794 MDL No.: MFCD00003065
Formule: C₁₂H₁₀S₂
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003065
Numéro CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3335
ADR: 9,