Imprimer
Disulfure de diphényle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphényle disulfure
173710500 173712500
ACRO173710500EA 64.1 EUR
ACRO173710500 ACRO173712500
Disulfure de diphényle 99%
Disulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S₂
Point d'ébullition: 191…192 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00003065
Numéro CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥98.5 %