Disulfure de dibenzyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzyl disulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 150-60-7
Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5
Formula Weight: 246.40
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 210-216°/18mm
Beilstein Reference: 1110443
Merck Reference: 14,3013
MDL No.: MFCD00004783
Formule:
C₁₄H₁₄S₂ Point d'ébullition: 210…216 °C (18 mmHg) Point de fusion: 67…72 °C Densité: 1,300 Point éclair: 150 °C (302 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004783 Numéro CAS: 150-60-7 EINECS: 205-764-0 Indice Merck: 14,3013 |