Imprimer
Sulfure de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20833.9160 8.20833.9025
8.20833.9160EA 0 EUR
8.20833.9160 8.20833.9025
Sulfure de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S
Point d'ébullition: 36,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008562
Numéro CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,06204
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid