Imprimer
Sulfure de diméthyle 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle sulfure, DMS
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 92.3 EUR
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
Sulfure de diméthyle 99+%, très pur
Sulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S
Point d'ébullition: 36,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,846 g/cm³
Point éclair: –48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008562
Numéro CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,06204
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan