Imprimer
Disulfure de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
8.20791.0005EA 25.9 EUR
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
Disulfure de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Disulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₂
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 16.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms Methyl disulfide
Hill Formula C2H6S2
Chemical Formula CH3SSCH3