Sulfure de dihexyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihexyle sulfure
Purity: 97%
CAS No.: 6294-31-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 116°(241°F)
Refractive Index: 1.4587
Odour: Stench
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1738333
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009528
Formule:
C₁₂H₂₆S Point d'ébullition: 260 °C Point de fusion: –28,3 °C Densité: 0,849 Point éclair: 116 °C (241 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009528 Numéro CAS: 6294-31-1 EINECS: 228-556-1 UN: 3334 ADR: 9,III |