Imprimer
Sulfure de didécyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22560.09 B22560.18
B22560.09EA 35.4 EUR
B22560.09 B22560.18
Sulfure de didécyle ≥97%
Sulfure de didécyle
Purity: 97% CAS No.: 693-83-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)9]2S Formula Weight: 314.63 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 217-218°/8mm MDL No.: MFCD00026542
Formule: C₂₀H₄₂S
Point d'ébullition: 217…218 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026542
Numéro CAS: 693-83-4
EINECS: 211-761-5