Sulfure de dibutyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 544-40-1
Molecular Formula: C8H18S
Formula Weight: 146.30
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1732829
Merck Reference: 14,1590
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009468
Formule:
C₈H₁₈S Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: –80 °C Densité: 0,839 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009468 Numéro CAS: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 UN: 3334 ADR: 9,III Indice Merck: 14,1590 |