Imprimer
Sulfure de dibutyle 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dibutyle sulfure
108011000 108015000 108010025
ACRO108011000EA 77.4 EUR
ACRO108011000 ACRO108015000 ACRO108010025
Sulfure de dibutyle 99%, pur
Sulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S
Poids moléculaire: 146.3 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009468
Numéro CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,01626
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm