Imprimer
Diméthylsulfoxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
94563-1ML-FEA 57.8 EUR
94563-1ML-F 94563-10ML-F
Diméthylsulfoxyde, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/96/27079896.jpg