Imprimer
Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
23500.297EA 154 EUR
23500.297 23500.460 23500.260 23500.322
Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Melting point Min. 18 °C
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm