Diméthylsulfoxyde, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DMSO
Formule:
(CH₃)₂SO Poids moléculaire: 78,14 g/mol Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa) Point de fusion: 18,5 °C Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Indice Merck: 13,03285 |
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur anhydre) | Min. 99,5 % |
Fe (Fer) | Max. 0,0001 % |
Métaux lourds (en Pb) | Max. 0,00010 % |
Résidu à l'évaporation | Max. 0,0010 % |
Eau | Max. 0,0100 % |