Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% phase stationnaire pour CPG
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
23487.291EA 273 EUR
23487.291
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% phase stationnaire pour CPG
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %