Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DMSO
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
(CH₃)₂SO Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa) Point de fusion: 18,5 °C Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Indice Merck: 13,03285 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18.4 °C |
Molar Mass | 78.13 g/mol |
Boiling Point | 189 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.48 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.8 - 63.0 %(V) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 300 - 302 °C |
Saturation concentration | 8.0 g/m3 (20 °C) |
Viscosity kinematic | 2.14 mm2/s |