Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,025% H₂O) pour la synthèse d'ADN et de peptides
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Formule:
(CH₃)₂SO Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa) Point de fusion: 18,5 °C Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Indice Merck: 13,03285 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18.4 °C |
Molar Mass | 78.1 g/mol |
Boiling Point | 189 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.48 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.8 - 63.0 %(V) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 301 °C |
Saturation concentration | 8.0 g/m3 (20 °C) |
Viscosity kinematic | 2.14 mm2/s |