Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
282164KEA 81.4 EUR
282164K
Diméthylsulfoxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Indice Merck: 13,03285
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm