Imprimer
Diméthylsulfoxyde, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
7033.1000EA 0 EUR
7033.1000 7033.5000JC 7033.9200
Diméthylsulfoxyde, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C min. 1.095
Freezing Point 18.0 - 19.0 °C
Residue after Evaporation max. 0.01 %
Water (H2O) max. 0.2 %