Imprimer

Thirame ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Disulfure de bis (N,N-diméthylthiocarbamyle)

B20063.0E B20063.22 B20063.36
B20063.0EEA 319 EUR
B20063.0E B20063.22 B20063.36
Thirame ≥97%
Thirame

Purity: 97% CAS No.: 137-26-8 Molecular Formula: C6H12N2S4 Formula Weight: 240.43 Flash Point: 89°(192°F) Melting Point: 152-155° Boiling Point: 129°/20mm Beilstein Reference: 1725821 Merck Reference: 14,9371 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008325

Formule: C₆H₁₂N₂S₄
Point d'ébullition: 129 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 152…155 °C
Densité: 1,300
Point éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008325
Numéro CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,9371

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR