Thirame 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Disulfure de bis (N,N-diméthylthiocarbamyle)
Formule:
C₆H₁₂N₂S₄ Point d'ébullition: 129 °C (20 mmHg) Point de fusion: >145 °C Densité: 1,426 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008325 Numéro CAS: 137-26-8 EINECS: 205-286-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,09510 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥142 °C |
Assay | ≥96.0 % |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Additional info | additive: 0.5 to 2.5% oil |
Particle size | ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve |
Ash | ≤0.5 % |