Imprimer
Sulfure de diallyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Allyl sulphide
L10971.14 L10971.22
L10971.14EA 45.2 EUR
L10971.14 L10971.22
Sulfure de diallyle ≥98%
Sulfure de diallyle
Purity: 98% CAS No.: 592-88-1 Molecular Formula: C6H10S Formula Weight: 114.21 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4895 Odour: Unpleasant Melting Point: -83° Boiling Point: 137-138° Beilstein Reference: 1736016 Merck Reference: 14,297 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008658
Formule: C₆H₁₀S
Poids moléculaire: 114.21 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.889
Point éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008658
Numéro CAS: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,00294