Imprimer
Disulfure de diallyle
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MOLE33421999-100GEA 0 EUR
MOLE33421999-100G
Disulfure de diallyle
Disulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S₂
Poids moléculaire: 146,28 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008656
Numéro CAS: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III