Disulfure de diallyle tech. 80% remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diallyldisulphide, Allyl disulphide
Purity: 80%
CAS No.: 2179-57-9
Molecular Formula: C6H10S2
Formula Weight: 146.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 180-190°
Beilstein Reference: 1699241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008656
Formule:
C₆H₁₀S₂ Poids moléculaire: 146.28 g/mol Point d'ébullition: 180…190 °C Densité: 1.008 Point éclair: 51 °C (123 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008656 Numéro CAS: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 1993 ADR: 3 III |