Disulfure de sélénium ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
Purity: 94%
CAS No.: 7488-56-4
Molecular Formula: SeS2
Formula Weight: 143.09
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formule:
S₂Se Point d'ébullition: Déc. Point de fusion: <100 °C Densité: 0,03 g/cm³ (–65 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011227 Numéro CAS: 7488-56-4 EINECS: 231-303-8 UN: 2657 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,8436 |