Imprimer
Ammonium amidosulfonate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfamidate d'ammonium, Sulfamate d'ammonium
423390050 423391000 423395000 423390025
ACRO423390050EA 38.9 EUR
ACRO423390050 ACRO423391000 ACRO423395000 ACRO423390025
Ammonium amidosulfonate ACS
Ammonium amidosulfonate
Formule: H₆N₂O₃S
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Indice Merck: 12,00589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Melting point 132.0 to 134.0°C
Residue after ignition ≤0.10 %
Titration ≥98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %