Imprimer
Acide amidosulfonique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide amidosulfonique, Acide amidosulfurique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 44.5 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Acide amidosulfonique, Supelco®
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
Poids moléculaire: 97.09 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: 205
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM