Acide amidosulfonique ≥99%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide amidosulfonique, Acide amidosulfurique
Formule:
H₃NO₃S Poids moléculaire: 97.09 g/mol Point d'ébullition: 247 Point de fusion: 205 Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011603 Numéro CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8 III Indice Merck: 13,09006 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |