Imprimer
Acide amidosulfonique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide amidosulfonique, Acide amidosulfurique
222070010 222070025 222072500 222070100
ACRO222070010EA 173 EUR
ACRO222070010 ACRO222070025 ACRO222072500 ACRO222070100
Acide amidosulfonique 99%
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
Poids moléculaire: 97.09 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: 200…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 208 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %