Imprimer
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DAST
15439535-5G 15439535-25G
MOLE15439535-5GEA 499 EUR
MOLE15439535-5G MOLE15439535-25G
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Formule: C₄H₁₀F₃NS
Poids moléculaire: 161.19 g/mol
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8 I