Imprimer
Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DAST
A11992.06 A11992.14 A11992.22
A11992.06EA 109 EUR
A11992.06 A11992.14 A11992.22
Trifluorure de (diéthylamino)soufre 95%
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Purity: 95% CAS No.: 38078-09-0 Molecular Formula: C4H10F3NS Formula Weight: 161.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4115 Boiling Point: 30-32°/3mm Beilstein Reference: 1849066 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000363
Formule: C₄H₁₀F₃NS
Poids moléculaire: 161.19 g/mol
Point d'ébullition: 30…32 °C (3 mmHg)
Densité: 1.23
Point éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8 I