Imprimer
Acide chlorosulfurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide chlorosulfonique, Chlorhydrine sulfurique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00220.9040 8.00220.9050
8.00220.9040EA 0 EUR
8.00220.9040 8.00220.9050
Acide chlorosulfurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide chlorosulfurique
Formule: HClO₃S
Poids moléculaire: 116.52 g/mol
Point d'ébullition: 152
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011523
Numéro CAS: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8 I
Indice Merck: 12,02218