Imprimer
Acide chlorosulfurique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
304490010 304491000 304495000 304490025
ACRO304490010EA 121 EUR
ACRO304490010 ACRO304491000 ACRO304495000 ACRO304490025
Acide chlorosulfurique 97%
Acide chlorosulfurique
Formule: HClO₃S
Point d'ébullition: 151…152 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,75 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011523
Numéro CAS: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,
Indice Merck: 12,02218
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Slightly hazy viscous liquid
Titration ≥96.0 %