Imprimer
Chlorure de sulfuryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de sulfuryle
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9040 8.07997.9300
8.07997.0250EA 97.2 EUR
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9040 8.07997.9300
Chlorure de sulfuryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de sulfuryle
Formule: Cl₂O₂S
Poids moléculaire: 134.97 g/mol
Point d'ébullition: 69.1
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011451
Numéro CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 (8) I
Indice Merck: 12,09153