Chlorure de sulfuryle 98.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorure de sulfuryle
Formule:
Cl₂O₂S Poids moléculaire: 134.97 g/mol Point d'ébullition: 69.1 °C (760 mmHg) Point de fusion: –54.1 °C Densité: 1.667 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011451 Numéro CAS: 7791-25-5 EINECS: 232-245-6 UN: 1834 ADR: 6.1 I Indice Merck: 12,09153 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (ex Cl) |
Free chlorine | ≤0.1 % |
Sulfur dioxide (SO2) | ≤0.5 % |