Imprimer
Thionyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9030 8.08154.9038 8.08154.9300
8.08154.0100EA 81.4 EUR
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9030 8.08154.9038 8.08154.9300
Thionyle chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Thionyle chlorure
Formule: Cl₂OS
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Indice Merck: 12,09485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -104.5 °C
Molar Mass 118.97 g/mol
Boiling Point 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 121 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.517 (20 °C, 589 nm)
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material