Imprimer
Thionyle chlorure 99.5+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de thionyle
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 80.4 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Thionyle chlorure 99.5+%
Thionyle chlorure
Formule: Cl₂OS
Poids moléculaire: 118.97 g/mol
Point d'ébullition: 76
Point de fusion: –105 °C
Densité: 1.64 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8 I
Indice Merck: 12,09485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %