Isocyanate de chlorosulfonyle 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CClNO₃S Poids moléculaire: 141.53 g/mol Point d'ébullition: 106 °C (760 mmHg) Point de fusion: –44 °C Densité: 1.626 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011608 Numéro CAS: 1189-71-5 EINECS: 214-715-2 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |