Imprimer
Ammonium sulfate ≥99.0%, Qualité Réactif
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 112 EUR
A5132-1KG A5132-5KG
Ammonium sulfate ≥99.0%, Qualité Réactif
Ammonium sulfate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 350 °C
Densité: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm