Ammonium sulfate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Poids moléculaire: 132.14 g/mol Point de fusion: 336…339 °C Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Indice Merck: 13,00559 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.5 % |
pH (25°C; 5 %) | 5.0 - 6.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Insolubility in water | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
K (Potassium) | Max. 20 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 20 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |