Imprimer
Ammonium sulfate, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
MQ100
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
1.01211.1000EA 61.9 EUR
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
Ammonium sulfate, Millipore®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132.14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559