Imprimer
Ammonium sulfate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 220 EUR
1.01209.0050 1.01209.0500
Ammonium sulfate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)