Imprimer
Ammonium sulfate, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
2674.9025EA 1007.16 EUR
2674.9025 2674.5000 2674-44
Ammonium sulfate, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132.14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Arsenic (As) max. 0.3 ppm
Chloride (Cl) max. 3 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 5 ppm
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Phosphate (PO4) max. 5 ppm
Residue after Ignition max. 0.01 %